Documentos clave
8.00145
Sigma-Aldrich
6-Aminohexanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)5COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
200-469-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (HClO4)
Formulario
crystals
potencia
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
mp
205 °C
temperatura de transición
flash point 207-209 °C
solubilidad
587.55 g/L
densidad
1.1313 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3]CCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Clave InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Computational Insights for Wastewater Treatment: A study provided computational insights into the reactivity of crosslinked polyketones with 6-Aminohexanoic acid modifications, demonstrating potential for enhanced copper ion removal from wastewater, suggesting a valuable application in environmental remediation processes (Ortega et al., 2023).
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
404.6 - 408.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
207 - 209 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2