Documentos clave
681636-M
Millipore
W-13, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 58 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 68 µM).
Sinónimos:
W-13, Hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, HCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17ClN2O2S · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
312.81 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 35 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NCCCCN)c1cc2c(c(ccc2)Cl)cc1.Cl
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-14-5-3-4-11-10-12(6-7-13(11)14)20(18,19)17-9-2-1-8-16;/h3-7,10,17H,1-2,8-9,16H2;1H
Clave InChI
QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 68 µM) and myosin light chain kinase (IC50 = 58 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Target IC50: 58 µM, 68 µM, against myosin light chain kinase and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de análisis
single spot by TLC
Otras notas
Hidaka, H., and Tanaka, T. 1983. Methods Enzymol. 102, 185.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Tanaka, T., and Hidaka, H. 1980. J. Biol. Chem. 255, 11078.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable