45350
Bromacil
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Bromo-3-sec.-butyl-6-methyluracil
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCC(C)N1C(=O)NC(C)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C9H13BrN2O2/c1-4-5(2)12-8(13)7(10)6(3)11-9(12)14/h5H,4H2,1-3H3,(H,11,14)
InChI key
CTSLUCNDVMMDHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.