6.18030
Acetonitrilo
for chromatography
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
grado
for chromatography
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Eluent solvent in the chromatographic separation of the PGQ9I peptide.
- Extraction solvent in the development of a modified QuEChERS (Quick, Easy, Cheap,Effective, Rugged, and Safe) method for the determination of ametoctradin residue in fruits and vegetables using the UPLC-MS/MS method.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup