Documentos clave
6.08685
Supelco
Xilenos
Sinónimos:
Mezcla de isómeros de xileno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12131501
bp:
137-140 °C (lit.)
presión de vapor:
18 mmHg ( 37.7 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
lim. expl.
7 %
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C