Merck
359823
Sigma-Aldrich
Chromic acid, polymer-supported
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Sinónimos:
Chromic acid on Amberlyst® A-26
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
macroporous
Nivel de calidad
composición
Carbon content, 43.0-54.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensión del etiquetado
~2.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
20-50 mesh
cadena SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polymer-supported reagent for the clean oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds in high yields.
Información legal
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cardillo, G.
Tetrahedron Letters, 3985-3985 (1976)
L.G. Wade et al.
Journal of Chemical Education, 57, 438-438 (1980)
G. Cainelli et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 6737-6737 (1976)