567732
Sphingosine Kinase 1 Inhibitor, SKI-178
Sinónimos:
Sphingosine Kinase 1 Inhibitor, SKI-178, Dimethoxyphenyl-ethylidene-methoxyphenyl-pyrazole-carbohydrazide, Nʹ-(1E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylidene)-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥92% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable