5.04377
AMPK Signaling Activator XIII, ZLN005
Sinónimos:
AMPK Signaling Activator XIII, ZLN005, 2-(4- tert-Butylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl)-1H-benzimidazole, Luciferase Inhibitor IV, 2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl)-1H-benzimidazole, Luciferase Inhibitor IV
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pink-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
increases cellular ADP/ATP ratio via mitochondria respiration uncoupling
luciferase activity inhibitor
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3