Documentos clave
56766-M
Sigma-Aldrich
Spermidine, Trihydrochloride
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
Sinónimos:
Spermidine, Trihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H19N3 · 3HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
254.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 8742
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
ethanol: soluble
water: soluble
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H3]
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Clave InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Inhibits neuronal nitric oxide synthase.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Inhibits neuronal nitric oxide synthase
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable