Documentos clave
567570
Sigma-Aldrich
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure.
Sinónimos:
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
495.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H2]([C@@H]1[C@H]2O[C@@]3([C@H](O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)[N+H2]C)O)O[C@@H](CC3=O)C)O)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Clave InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Descripción general
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure. A resistance gene (aph) which encodes a spectinomycin has been cloned from Legionella pneumophila (disease agent for Legionnaire’s disease) kinase and expressed in E. coli. Potency: ≥500 µg/mg.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Thompson, P.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 14788.
Noah, J., and Wollenzien, P. 1997. Nucleic Acids Symp. Ser. 36, 178.
Suter, T.M., et al. 1997. Antimicrob. Agents Chemother. 41, 1385.
Thom, G., and Prescott, C.D. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 1081.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable