Documentos clave
565773
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor XII
The γ-Secretase Inhibitor XII controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinónimos:
γ-Secretase Inhibitor XII, Z-IL-CHO
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30N2O4
Peso molecular:
362.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A cell-permeable, reversible dipeptide aldehyde that reduces Aβ production by blocking γ-secretase activity in vitro (Aβ40 IC50 = 7.9 µM; Aβ42 IC50 = 7.6 µM) and in cultured CHO 2b-7 cells that stably overexpress APP695 (Aβ40 IC50 = 11.5 µM; Aβ42 IC50 = 8.3 µM). Also blocks the generation of CTFγ (γ-secretase-generated carboxyl-terminal fragment). Does not affect the formation of amyloid-β-precursor protein (APP).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Aβ40 in vitro
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 µM for Aβ40; 7.6 µM for Aβ42 in vitro
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Z-Ile-Leu-CHO
Otras notas
Weijzen, S., et al. 2002. Nat. Med.8, 979.
McLendon, C., et al. 2000. FASEB J.14, 2383.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable