535141-M
Protease Inhibitor Cocktail V
Animal-Free, lyophilized, for the inhibition of serine and cysteine proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free, The Protease Inhibitor Cocktail Set V, Animal-Free controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable