Documentos clave
5.32999
Sigma-Aldrich
Orai1 Inhibitor
AnCoA4 binds to the C-terminus region of Orai 1 and reduces its binding to STIM1 and blocks Ca2+ influx through the store operated calcium (SOC) channel (EC?? = 880 nM).
Sinónimos:
CRAC Inhibitor II
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable