528215
Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33B8)
liquid, ≥90% (SDS-PAGE), clone MA-33B8
Sinónimos:
Anti-Plasminogen Activator Inihibitor-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MA-33B8, monoclonal
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
rabbit, human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SERPINE1(5054)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neutralization Studies (see application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Verhamme, I., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 17511.
Debrock, S., and Declerck, P.J. 1997. Biochim. Biophys. Acta1337, 257.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable