Documentos clave
436305-M
Millipore
Linoleic Acid
An essential fatty acid.
Sinónimos:
Linoleic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid, Linolic Acid, Linolic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensayo
≥97% (LC/MS)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
colorless
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descripción general
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Essential fatty acid
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable