Saltar a
62170
Linolenic acid
~70% (GC)
Sinónimos:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
278.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-334-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727693
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~70% (GC)
Quality Segment
impurities
~25% linoleic acid, ~5% oleic acid
refractive index
n20/D 1.477, n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
omega FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Biochem/physiol Actions
An ω-3 fatty acid that serves as a precursor to eicosapentaenoic acid (EPA) but not docosahexaenoic acid. Conversion is greater in women than men, and conversely, β-oxidation metabolism is greater in men than women.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
62210L1376L2626
assay
~70% (GC)
assay
70-80% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.477, n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.470
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
-
mp
−5 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linolenic acid
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)