Documentos clave
431525
Sigma-Aldrich
L-Leucine Dehydrogenase, Bacillus cereus
Sinónimos:
L-Leucine Dehydrogenase, Bacillus cereus, L-LeuDH, L-Leucine:NAD +-oxidoreductase
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥10 units/mg protein
≥50 units/mL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native L-leucine dehydrogenase from Bacillus cereus. Purified enzyme that catalyzes the NAD-dependent conversion of L-leucine to α-ketoisocaproate. Suitable for the production of L-tertiary leucine amino acids. Has an optimal pH of 10.5-10.8 for L-leucine substrate and 9.4 for α-ketoisocaproate substrate. Has an optimal temperature of 65°C.
pH optimum 10.5-10.8 (L-leucine substrate) and 9.4 (α-ketoisocaproate substrate), temperature optimum 65°C.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol L-leucine to α-ketoisocaproate in the presence of NAD+ per min at 30°C, pH 10.7.
Forma física
In 100 mM NaCl, 10 mM potassium phosphate buffer, 50% glycerol, pH 7.5.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
Kärst, U., et al. 1986. FEMS Microbiol. Lett. 37, 335.
Schütte, H., et al. 1985. Appl. Microbiol.Biotechnol.22, 306.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2