Documentos clave
428029
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
Tablets, An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
Sinónimos:
SDS Tablets, Sodium Dodecyl Sulfate Tablets
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H25O4S · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
288.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
mol peso
micellar wt 18,000
envase
pkg of 50 tablets
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
número de agregación
62
CMC
7-10 mM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids. Aggregation number: 62; CMC: 7-10 mM; micellar weight: 18,000.
Advertencia
Toxicity: Flammable (J)
Forma física
Each tablet contains 0.5 g SDS.
Nota de preparación
Dissolve one tablet in the desired volume of H₂O.
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Otras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C