8.17034
Dodecilsulfatosódico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Dodecilsulfatosódico, Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Agency
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
técnicas
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point >150 °C
solubilidad
>130 g/L
densidad
1.1 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C