407256
IGF-II, CF, Mouse, Recombinant
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Chao, W. & P. A. DAmore, 2008. Cytokine Growth Factor Rev.19, 111.
Belfiore, A., 2007. Curr. Pharm. Des.13, 671.
Cornish, J., et al. 2007. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.292,E117.
Merrick, D., et al. 2007. BMC Dev. Biol.7, 65.
Pavelic, J., et al. 2007. Indian J. Med. Res.125, 511.
VarelaNieto, I., et al. 2007. Curr. Pharm. Des.13,687.
Denley, A. et al. 2005. Cytokine Growth Factor Re,v.16, 421.
LeRoith, D. & C.T. Roberts Jr., 2003. Cancer Lett.195,127.
Buchanan, C.M., et al. 2001. Biochem. J.360, 431.
Werner, H. & D. LeRoith, 2000. Cell. Mol. Life Sci.57, 932.
Goya, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274 24633.
Daughaday, W.H., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 5823.
Holthuizen, P.E., et al. 1993. Regul. Pept.48, 77.
McCarthy, T.L., et al. 1992. Endocrinology130, 1303.
Zindy, F., et al. 1992. J. Hepatol.14, 30.
Rotwein, P. & L.J. Hall, 1990. DNA Cell Biol.10,725.
Rotwein, P., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 265.
Stempien, M.M., et al. 1986. DNA5, 357.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2