05-840
Anticuerpo anti-IDO (indoleamina 2,3-dioxigenasa), clon 10.1
clone 10.1, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Indoleamine 2,3-dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... IDO1(3620)
mouse ... Ido1(15930)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inmunohistoquímica: un lote anterior de este anticuerpo se usó para detectar la IDO en retina, tumor ocular primario y cortes de tejido tumoral hepático metastásico humanos (Chen, P.W., et al. Experimental Eye Research 85(2007) 617-625).
Calidad
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot):
una dilución 1:500 de este lote detectó la IDO en 10 ug de lisados Hela tratados y no tratados con IFN gamma.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de análisis
Lisados de células HeLa estimulados con IFN-gamma humano, linfocitos de sangre periférica humana estimulados con IFN gamma.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1