T5425
Transforming Growth Factor-β3 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
hTGF-β3, TGF-β3
Seleccione un Tamaño
US$ 664,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 664,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
powder
potencia
0.01-0.09 ng/mL ED50/EC50
calidad
endotoxin tested
mol peso
predicted mol wt ~25 kDa
envase
pkg of 2 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
<0.01 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TGFB3(7043)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?