390900
4-Hydroxyphenylretinamide
A synthetic amide of all-trans retinoic acid (RA) that displays reduced toxicity relative to RA while maintaining significant biological activity.
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylretinamide, Fenretinide, 4HPR, N-(4-Hydroxyphenyl)-all- trans Retinamide
descripción
Merck USA index - 14, 3998
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
acetone: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(c2ccc(cc2)O)C(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Clave InChI
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Active in the prevention and treatment of a variety of neoplasms in animals.
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Naik, H.R., et al. 1995. Adv. Pharmacol. 33, 315.
Delia, D., et al. 1993. Cancer Res. 53, 6036.
Pienta, K.J., et al. 1993. Cancer Res. 53, 224.
Grubbs, C.J., et al. 1990. Anticancer Res. 10, 661.
McCarthy, D.J., et al. 1987. Cancer Res.47, 5014.
Moon, R.C., et al. 1979. Cancer Res.39, 1339.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable