Saltar a
A8843
AM580
≥98% (HPLC), RAR-α agonist, solid
Sinónimos:
4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carboxamido]benzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 299,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
351.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
AM580, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-15(7-10-17(18)21)19(24)23-16-8-5-14(6-9-16)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
AM580 is a retinobenzoic derivative and a RAR-α (retinoic acid receptor-α) agonist. It stimulates the maturation of granulocytes in NB4 promyelocytic leukemia cell line and APL (acute promyelocytic leukemia) blasts. AM580 suppresses endometrial cancer cell proliferation.
Application
Retinoid derivative used for gene expression studies of leukemia-retinoic acid receptor (PHL-RAR) cell line differentiation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1070SML0771T3205
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915)
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)