373226
Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373
The Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373, also referenced under CAS 502137-98-6, controls the biological activity of Hdm2 E3 Ligase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
Hdm2 E3 Ligase Inhibitor II, HLI373, 5-(3-Dimethylaminopropylamino)-3,10-dimethyl-10H-pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4-dione, 2HCl, MDM2 Inhibitor VI, MDM2 E3 Ligase Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
cream
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(NCCCN(C)C)C3=C(C=CC=C3)N(C)C2=NC(N1C)=O.[2HCl]
InChI
1S/C18H23N5O2.2ClH/c1-21(2)11-7-10-19-15-12-8-5-6-9-13(12)22(3)16-14(15)17(24)23(4)18(25)20-16;;/h5-6,8-9,19H,7,10-11H2,1-4H3;2*1H
Clave InChI
WUEMKAQTAIRDOA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Yang, Y., et al. 2005. Cancer Cell7, 547.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable