Merck
M4287
Sigma-Aldrich
Mitomicina C from Streptomyces caespitosus
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Mitomycin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
334.33
Beilstein/REAXYS Number:
7231816
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
Mitomicina C from Streptomyces caespitosus, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubility
H2O: 4 mL/vial, clear to slightly hazy, blue to purple (Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Categorías relacionadas
General description
La mitomicina C es un quimioterápico sistémico y un antibiótico obtenido de Streptomyces caespitosus. Es el primer alquilante biorreductor que se identificó y es un derivado del ácido 3-amino-5-hidroxibenzoico (AHBA), la D-glucosamina, la L-metionina y el carbamoilfosfato.
Estructura química: aciridina
Application
La mitomicina C de Streptomyces caespitosus se ha utilizado para el tratamiento de capas de células alimenticias, como los PMEF (fibroblastos embrionarios primarios de ratón) y los fibroblastos embrionarios de ratón CD1 (MEF) para el cultivo de hESC (células madre embrionarias humanas). También se ha utilizado para el tratamiento de la línea celular BLC (cáncer «basal-like»).
Biochem/physiol Actions
La mitomicina C provoca el entrecruzamiento del ADN bicatenario, lo que produce mutagénesis, inhibición de la síntesis de ADN, inicio de eventos de reparación del ADN y activación de la apoptosis. La capacidad para inhibir la síntesis de ADN es atribuible al grupo aminoquinona presente en la mitomicina C. Este compuesto no afecta a la síntesis de ARN ni de proteínas. En cultivo de tejidos, este compuesto reduce la viabilidad celular y suprime la mitosis, y causa desorganización del núcleo y la producción de células gigantes. La mitomicina C tiene potentes actividades anti-gramnegativas y anti-grampositivas. Contiene tres restos, los grupos quinina, uretano y aciridina. Se utiliza para generar células nutritivas mitóticamente inactivas en sistemas de cultivo celular, como los fibroblastos mitóticamente inactivos utilizados en los sistemas de células madre embrionarias.
Modo de acción: Este producto es un agente alquilante dirigido específicamente a la secuencia del nucleósido de guanina 5′-CpG-3′. Inhibe la síntesis de ADN mediante reacción covalente con el ADN al establecer enlaces transversales entre las cadenas complementarias del ADN. Esta interacción evita la separación de las cadenas de ADN complementarias, inhibiendo así la replicación del ADN.
Espectro antimicrobiano: La mitomicina C tiene una fuerte actividad antitumoral, en especial contra las células tumorales de la ascitis de Ehrlich, y una fuerte acción bactericida contra las bacterias grampositivas y gramnegativas.
Caution
Este vial contiene 2 mg de mitomicina C y 48 mg de NaCl. Las disoluciones de reserva deben esterilizarse mediante filtración y conservarse a 2 - 8°C en la oscuridad. Las disoluciones a pH 6-9 pueden conservarse entre 0 y 5°C durante un máximo de una semana, pero si se forma un precipitado, debe prepararse una nueva disolución; se ha demostrado que la disolución precipitada es tóxica para las células.
Preparation Note
La mitomicina C es soluble en agua a 0,5 mg/ml, con un pH de 6,0-7,5. Experimenta degradación rápida en disoluciones ácidas con un pH<6 y es más probable que conserve su actividad en disoluciones con un pH entre 6 y 9.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Akshay Gopinathan Nair et al.
Indian journal of ophthalmology, 63(4), 335-339 (2015-06-06)
Dacryocystorhinostomy (DCR) is the procedure of choice in patients with epiphora due to primary acquired nasolacrimal duct obstruction. The evolution of surgical tools, fiber-optic endoscopes, effective anesthesia techniques, and the adjunct use of antimetabolites intraoperatively; namely mitomycin-C (MMC) have significantly
EFFECTS OF MITOMYCIN C ON HUMAN CHROMOSOMES.
M M COHEN et al.
The Journal of cell biology, 23, 386-395 (1964-11-01)
Mavi Camarasa et al.
Cloning and stem cells, 11(3), 453-462 (2009-07-15)
Human embryonic stem cell (hESC) growth is dependent on various factors released by feeder cells. Some of them have already been elucidated, although much research is still needed to understand the biology of stem cell maintenance in culture. Traditionally, primary
Y Mao et al.
Chemistry & biology, 6(4), 251-263 (1999-04-01)
The mitomycins are natural products that contain a variety of functional groups, including aminobenzoquinone- and aziridine-ring systems. Mitomycin C (MC) was the first recognized bioreductive alkylating agent, and has been widely used clinically for antitumor therapy. Precursor-feeding studies showed that
Mitomycin derivatives. 1. Preparation of mitosane and mitosene compounds and their biological activities.
S Kinoshita et al.
Journal of medicinal chemistry, 14(2), 103-109 (1971-02-01)
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.