371708
Gβγ Modulator II, Gallein
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities.
Sinónimos:
Gβγ Modulator II, Gallein, 4,5-Dihydroxyfluorescein, dihydrate, 2-(3,4,5-Trihydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-benzoic acid, dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
burgundy
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C3(c4c(c(c(cc4)O)O)Oc5c3ccc(c5O)O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H
Clave InChI
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable