346003
Glucagon Receptor Antagonist II
The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor.
Sinónimos:
Glucagon Receptor Antagonist II, 2-(4-Pyridyl)-5-(4-chlorophenyl)-3-(5-bromo-2-propyloxyphenyl)pyrrole, L-168,049
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light beige
solubilidad
DMSO: 45 mg/mL
ethanol: 45 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cc(c(cc1)OCCC)c2c([nH]c(c2)c4ccc(cc4)Cl)c3ccncc3
InChI
1S/C24H20BrClN2O/c1-2-13-29-23-8-5-18(25)14-20(23)21-15-22(16-3-6-19(26)7-4-16)28-24(21)17-9-11-27-12-10-17/h3-12,14-15,28H,2,13H2,1H3
Clave InChI
HHBOWXZOLYQFNY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Glucagon Receptor
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Cascieri, M.A., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8694.
de Laszlo, S.E., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett.9, 641.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable