Saltar a
SML0217
GSK2334470
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3S,6R)-1-[6-(3-Amino-1H-indazol-6-yl)-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl]-N-cyclohexyl-6-methyl-3-piperidinecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 185,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 594,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H34N8O
Número CAS:
Peso molecular:
462.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1nc(cc(n1)-c2ccc3c(N)n[nH]c3c2)N4C[C@H](CC[C@H]4C)C(=O)NC5CCCCC5
InChI
1S/C25H34N8O/c1-15-8-9-17(24(34)28-18-6-4-3-5-7-18)14-33(15)22-13-20(29-25(27-2)30-22)16-10-11-19-21(12-16)31-32-23(19)26/h10-13,15,17-18H,3-9,14H2,1-2H3,(H,28,34)(H3,26,31,32)(H,27,29,30)/t15-,17+/m1/s1
InChI key
QLPHOXTXAKOFMU-WBVHZDCISA-N
Application
GSK2334470 has been used as an inhibitor of 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1 (PDK-1) in:
  • Treg cells, to identify regulators of interleukin 2 (IL-2)– signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) signaling
  • glycodelin-transfected HEC-1B human endometrial adenocarcinoma cells.
  • HeLa and Hs578T cells to test its effect on formylglycinamidine ribonucleotide synthase (FGAMS) assembly
Biochem/physiol Actions
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 (3-Phosphoinositide dependent protein kinase-1). GSK2334470 can be used in cells to ablate T-loop phosphorylation and activation SGK, S6K1 and RSK as well as suppress the activation of Akt.
GSK2334470 (GSK-470) mediates cell cycle arrest. It also inhibits cellular proliferation and induces apoptosis in cancer cells.
Other Notes
GSK2334470 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK2334470 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)