344845
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor.
Sinónimos:
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
descripción
Merck USA index - 14, 4286
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@@](C1CC=C(C)C)([C@@H]2[C@]3(OC3)CC[C@H]([C@H]2OC)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(=O)O)C
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+/t19-,20?,23-,24-,25+,26+/m1/s1
Clave InChI
NGGMYCMLYOUNGM-IJIYPQOHSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Methionine amino-peptidase 2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Stepien, H., et al. 1996. J. Endocrinol.150, 99.
Abrams, J.S., et al. 1994. Cancer74, 1164.
Jenkins, D.C., et al. 1993. Br. J. Cancer68, 856.
Le Querrec, A., et al. 1993. Baillieres Clin. Hematol.6, 711.
Molnar, K. 1993. Acta Vet. Hung. 41, 51.
Kusada, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 174, 1070.
Brackett, J.M., et al. 1988. J. Agric. Food Chem.36, 762.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable