325885
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant, S. frugiperda
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant (aa 956-1390) fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site and expressed in S. frugiperda. c-Met is a receptor tyrosine kinase activated by HGF.
Sinónimos:
Hepatocyte growth factor receptor tyrosine kinase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥30 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Vadnais, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48342.
Crostella, L., et al. 2001. Oncogene20, 3735.
Guiton, M., et al. 1994. J. Biol. Chem269, 30370.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1