Documentos clave
322123
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
Sinónimos:
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid), DTNB, Ellman’s Reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8N2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
396.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
RTECS - DG9650000
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
yellow
solubilidad
ethanol: 8 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sulfhydryl reagent used to characterize reacting SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in photometric determination of thiols
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparación
May require gentle heating for complete solubilization.
Otras notas
Ellman, G.L., et al. 1961. Biochem. Pharmacol.7, 88.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.