Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 68,00 |
5 g | Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini | US$ 193,00 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 760,00 |
Acerca de este artículo
US$ 68,00
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
ign. residue
≤0.05%
mp
205-210 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description ≥98% (TLC), powder or crystals | description ≥99% (TLC), powder | description ≥98% |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 205-210 °C | mp 205-210 °C (lit.) | mp - | mp 200-202 °C (lit.) |
| ign. residue ≤0.05% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?