300270
PARP Inhibitor III, DPQ
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
PARP Inhibitor III, DPQ, 3,4-Dihydro-5[4-(1-piperindinyl)butoxy]-1(2H)-isoquinoline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
40 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
Clave InChI
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Otras notas
Takahashi, K., et al. 1997. J. Cereb. Blood Flow Metabl. 17, 1137.
Suto, M.J., et al. 1991. Anticancer Drug Des. 6, 107.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3