T2807
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Sinónimos:
Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
Seleccione un Tamaño
US$ 198,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 198,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
≥500 units/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)