298711
Diethyl Pyrocarbonate
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Sinónimos:
Diethyl Pyrocarbonate, Diethyl Oxydiformate, DEPC
descripción
Merck USA index - 14, 7998
Ensayo
≥97% (titration)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
clear colorless
solubilidad
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle
Advertencia
Otras notas
Blumbers, D.O. 1987. Methods Enzymol. 152, 20.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup