Documentos clave
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl dicarbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
162.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
216-542-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
potencia
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
93-94 °C/24 hPa
temperatura de transición
flash point 69 °C
densidad
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup