2380
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
Sinónimos:
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Phosphocreatine, 2Na
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7340
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
crystalline
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 150 mg/mL
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC(=O)CN(C)\C(=N\[H])\N)O
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
Clave InChI
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable