Merck
CRPHO-RO
Roche
Fosfato de creatina
crystalline, >97%
Sinónimos:
Fosfato sódico de creatina dibásico tetrahydrate, Fosfato de creatina disodium salt tetrahydrate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 230,00
10 G
US$ 411,00
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 230,00
10 G
US$ 411,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
327.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
>97%
Formulario
crystalline
mol peso
327.14
envase
pkg of 10 g (10621722001)
pkg of 5 g (10621714001)
fabricante / nombre comercial
Roche
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Clave InChI
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
La creatina cinasa es responsable de la producción de ATP (trifosfato de adenosina) mediante la transferencia de fosfato desde el fosfato de creatina hasta el ADP (difosfato de adenosina).[1] El fosfato de creatina se suministra como una sal disódica.
Aplicación
El fosfato de creatina se ha utilizado en la mezcla de regeneración de energía para extractos de esperma, espermátidas y huevo.[2][3]
Calidad
Pureza: >creatina al 97 % -P-Na2 x 4 H2O
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Bergmeyer U
Methods of Enzymatic Analysis (2012)
Marta Teperek et al.
International journal of molecular sciences, 15(9), 16719-16740 (2014-09-23)
Spermatozoa are more efficient at supporting normal embryonic development than spermatids, their immature, immediate precursors. This suggests that the sperm acquires the ability to support embryonic development during spermiogenesis (spermatid to sperm maturation). Here, using Xenopus laevis as a model
Marta Teperek et al.
Genome research, 26(8), 1034-1046 (2016-04-02)
For a long time, it has been assumed that the only role of sperm at fertilization is to introduce the male genome into the egg. Recently, ideas have emerged that the epigenetic state of the sperm nucleus could influence transcription