Documentos clave
230699
Millipore
Chondroitin sulfate from bovine trachea
Fundamental component of connective tissue. Acts as a flexible connecting matrix between tough protein filaments in cartilage to form a polymeric system. Mixture of chondroitin sulfates A, C, D, and E.
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 2214
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Clave InChI
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Descripción general
Fundamental component of connective tissue. Acts as a flexible connecting matrix between tough protein filaments in cartilage to form a polymeric system. Mixture of chondroitin sulfates A, C, D, and E.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable