Documentos clave
203728
Millipore
Detergente BRIJ® 35, Grado Proteínico®, Disolución al 10 %, esterilizado por filtración
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
Sinónimos:
Detergente BRIJ® 35, Grado Proteínico®, Disolución al 10 %, esterilizado por filtración, Polioxietileneglicol dodecil éter, Polioxietileno (23) lauril éter
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 7558
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
número de agregación
40
impurezas
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
Clave InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Conductividad: <50 µmhos
Detergente no iónico útil para el aislamiento de complejos funcionales de membrana (número de agregación: 40; CMC: 92 mM; número HLB: 16,9). Puede utilizarse en protocolos que requieren control UV de las proteínas solubilizadas debido a su baja absorbancia UV (conductividad: <50 µmhos). Ha sido purificado para reducir los niveles de aldehídos, metales, peróxidos y sales contaminantes.
Advertencia
Toxicidad: Nociva (C)
Forma física
Disolución acuosa al 10 %.
Otras notas
Lever, M. 1997. Anal. Biochem.83, 274.
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Información legal
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>300.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 149 °C