388866
Brij® 93
average Mn ~357
Sinónimos:
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
Productos recomendados
presión de vapor
0.26 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
mol peso
average Mn ~357
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
cadena SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Punto de inflamabilidad (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?