N2783
Nitric Oxide Synthase, Inducible from mouse
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Inducible Nitric Oxide Synthase, NOS II, iNOS, macNOS
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥4.0 units/mg protein
mol peso
130 kDa (homodimer)
130 kDa (subunit, homodimer)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Nos2(18126)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
early lactation in water buffalo dams
Artículos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.