Documentos clave
1.94800
Supelco
Metanol
specially dried
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
bp:
64.7 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPARTA®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.94800.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup