Documentos clave
1.93665
Supelco
Sodium iodide
EMPLURA®
Sinónimos:
Sodium iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
INa
Número de CAS:
Peso molecular:
149.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c