Documentos clave
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Copper(II) nitrate trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
241.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
laboratory grade
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
solid
densidad
2.05 g/cm3 at at 20 °C
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clave InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable