923079
Copper(II) nitrate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cupric nitrate hydrate
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clave InChI
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)