Documentos clave
1.93604
Supelco
Sulfato de plata
EMPLURA®
Sinónimos:
Silver sulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ag2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
311.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
product line
EMPLURA®
storage temp.
room temp
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
1.93604.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c