Documentos
1.01509
Supelco
Sulfato de plata
GR for analysis ACS
Sinónimos:
Sulfato de plata
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ag2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
311.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-653-7
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Quality Level
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
solubility
8 g/L
density
5.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Lab-on-a-bead con microfluidos centrífugos oscilatorios para una mezcla rápida y completa permite realizar análisis biomédicos rápidos y precisos: la integración de la tetrametilbencidina en una nueva plataforma lab-on-a-bead demuestra una mejora significativa en la velocidad de procesamiento y la fiabilidad de los análisis bioquímicos (Williams et al., 2024).
Analysis Note
Valoración (argentométrica): ≥ 98,5 %
Identidad: pasa la prueba
Materia insoluble y cloruro de plata: ≤ 0,02 %
Substancias no precipitadas por ácido clorhídrico (como SO₄): ≤ 0,03 %
Cloruros (Cl): ≤ 10 ppm
Nitratos (NO₃): ≤ 10 ppm
Cu (Cobre): ≤ 5 ppm
Fe (Hierro): ≤ 10 ppm
Pb (Plomo): ≤ 10 ppm
Se ajusta a ACS
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c