Documentos clave
1.93296
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
632.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Clave InChI
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93296.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93296.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable